Imprimer
2'-Chloro-4'-fluoroacétanilide 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1814-250G PC1814-50G
APOSPC1814-250GEA 48 EUR
APOSPC1814-250G APOSPC1814-50G
2'-Chloro-4'-fluoroacétanilide 99%
2'-Chloro-4'-fluoroacétanilide
Formule: C₈H₇ClFNO
Point de fusion: 118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042594
Numéro CAS: 399-35-9