Imprimer
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloroethyl 4-fluorophenyl sulphone
PC1812R-1G PC1812R-5G
APOSPC1812R-1GEA 79.9 EUR
APOSPC1812R-1G APOSPC1812R-5G
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene
Formule: C₈H₈ClFO₂S
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203483
Numéro CAS: 33330-46-0