Imprimer
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1812H-1G PC1812H-5G
APOSPC1812H-1GEA 114 EUR
APOSPC1812H-1G APOSPC1812H-5G
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₅H₁₁ClF₃NO₃
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084952
Numéro CAS: 105626-86-6