Imprimer
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
PC1807-100G PC1807-25G PC1807-5G
APOSPC1807-100GEA 109 EUR
APOSPC1807-100G APOSPC1807-25G APOSPC1807-5G
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄HCl₂FN₂
Point d'ébullition: 80 °C/16mmHg
Point de fusion: 37…41 °C
Point éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233551
Numéro CAS: 2927-71-1
UN: 3261
ADR: 8,III