3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
Formule:
C₈H₈ClFO Point de fusion: 34…39 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04973773 Numéro CAS: 351-52-0 UN: 3261 ADR: 8,II |