Imprimer
Isocyanate de 2-fluoro-5-(trifluorméthyl)phényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
PC1789-1G PC1789-25G PC1789-5G
APOSPC1789-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1789-1G APOSPC1789-25G APOSPC1789-5G
Isocyanate de 2-fluoro-5-(trifluorméthyl)phényle 97%
Isocyanate de 2-fluoro-5-(trifluorméthyl)phényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₃F₄NO
Poids moléculaire: 205.11 g/mol
Point d'ébullition: 53 °C/2.5mmHg
Densité: 1.418 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673069
Numéro CAS: 69922-27-6