3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Formule:
C₁₃H₁₂BFO₃ Point de fusion: 156…162 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07363782 Numéro CAS: 850589-56-9 |