Imprimer
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]trifluoroborate, Potassium (3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)trifluoroborate
PC1769-25G PC1769-5G
APOSPC1769-25GEA 642 EUR
APOSPC1769-25G APOSPC1769-5G
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₃BF₉K
Poids moléculaire: 320.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701625
Numéro CAS: 166328-09-2