Imprimer
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1758-1G PC1758-5G
APOSPC1758-1GEA 86.1 EUR
APOSPC1758-1G APOSPC1758-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂ClF₅
Point d'ébullition: 122 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153090
Numéro CAS: 77227-99-7
EINECS: 401-930-3
UN: 1993
ADR: 3,III