Imprimer
2-Chloro-1,4-difluorobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1754F-100G PC1754F-25G PC1754F-500G
APOSPC1754F-100GEA 65.4 EUR
APOSPC1754F-100G APOSPC1754F-25G APOSPC1754F-500G
2-Chloro-1,4-difluorobenzène 98%
2-Chloro-1,4-difluorobenzène
Formule: C₆H₃ClF₂
Point d'ébullition: 126…128 °C
Densité: 1,352 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042571
Numéro CAS: 2367-91-1
UN: 1993
ADR: 3,II