Imprimer
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-1,1-difluoroacetylacetone
PC1753G-25G PC1753G-5G
APOSPC1753G-25GEA 343 EUR
APOSPC1753G-25G APOSPC1753G-5G
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formule: C₅H₅ClF₂O₂
Point d'ébullition: 141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041520
Numéro CAS: 2375-76-0
UN: 1993
ADR: 3,III