Imprimer
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-2,2-difluoroacétophénone, α-Chloro-α,α-difluoroacétophénone
PC1753-1G PC1753-5G
APOSPC1753-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1753-1G APOSPC1753-5G
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacétophénone 97%
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacétophénone
Formule: (C₆H₅)C(O)CClF₂
Poids moléculaire: 190.58 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C/37mmHg
Densité: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042123
Numéro CAS: 384-67-8