Imprimer
3-Bromo-4-fluorobenzoate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC1748-25G PC1748-5G PC1748-100G
APOSPC1748-25GEA 101 EUR
APOSPC1748-25G APOSPC1748-5G APOSPC1748-100G
3-Bromo-4-fluorobenzoate de méthyle 98%
3-Bromo-4-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
Poids moléculaire: 233.04 g/mol
Point de fusion: 26…28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972915
Numéro CAS: 82702-31-6