Imprimer
2-Bromo-4-fluorobenzoate de méthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
PC1747-25G PC1747-5G PC1747-100G
APOSPC1747-25GEA 115 EUR
APOSPC1747-25G APOSPC1747-5G APOSPC1747-100G
2-Bromo-4-fluorobenzoate de méthyle 97%
2-Bromo-4-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrFO₂
Poids moléculaire: 233.04 g/mol
Point d'ébullition: 75…78 °C/1mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06204026
Numéro CAS: 653-92-9