Imprimer
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Point de fusion: 98…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632196
Numéro CAS: 50594-78-0