Imprimer
6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1741-1G PC1741-5G PC1741-10G
APOSPC1741-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1741-1G APOSPC1741-5G APOSPC1741-10G
6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
6-(Trifluoromethyl)oxindole
Formule: C₉H₆F₃NO
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075220
Numéro CAS: 1735-89-3