Imprimer
4,5-Difluorooxindole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,5-Difluoroindolin-2-one
PC1739-1G PC1739-500MG
APOSPC1739-1GEA 355 EUR
APOSPC1739-1G APOSPC1739-500MG
4,5-Difluorooxindole 97%
4,5-Difluorooxindole
Formule: C₈H₅F₂NO
Point de fusion: 194…198 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112481
Numéro CAS: 850429-64-0