Imprimer
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1733-10G PC1733-25G PC1733-5G
APOSPC1733-10GEA 263 EUR
APOSPC1733-10G APOSPC1733-25G APOSPC1733-5G
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₉BF₃KS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115771
Numéro CAS: 850623-75-5