Imprimer
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium (2-carbamoylphenyl)trifluoroborate
PC1727-1G PC1727-250MG
APOSPC1727-1GEA 285 EUR
APOSPC1727-1G APOSPC1727-250MG
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₆BF₃KNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115765
Numéro CAS: 850623-70-0