Imprimer
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1723-100G PC1723-25G PC1723-5G
APOSPC1723-100GEA 1490 EUR
APOSPC1723-100G APOSPC1723-25G APOSPC1723-5G
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115769
Numéro CAS: 850623-74-4