Imprimer
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-1,3-dibromo-5-fluorobenzène
PC1717L-25G PC1717L-100G
APOSPC1717L-25GEA 34.8 EUR
APOSPC1717L-25G APOSPC1717L-100G
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₂Br₂ClF
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061122
Numéro CAS: 179897-90-6