Imprimer
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1717-100G PC1717-25G PC1717-5G
APOSPC1717-100GEA 0 EUR
APOSPC1717-100G APOSPC1717-25G APOSPC1717-5G
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₃Br₂ClFN
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042199
Numéro CAS: 175135-09-8