3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Formule:
C₇H₆ClF₃N₂ Point de fusion: 40…43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042198 Numéro CAS: 132915-80-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |