2-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
Formule:
C₈H₃ClF₃N Poids moléculaire: 205.57 Point d'ébullition: 210…212 °C Point de fusion: 36…42 °C Densité: 1.481 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00019742 Numéro CAS: 328-87-0 EINECS: 206-338-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...