Imprimer
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1711-10G PC1711-1G PC1711-5G
APOSPC1711-10GEA 698 EUR
APOSPC1711-10G APOSPC1711-1G APOSPC1711-5G
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formule: C₁₃H₁₁BF₃KO
Poids moléculaire: 290.13 g/mol
Point de fusion: 200…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115742
Numéro CAS: 850623-44-8