4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄ClF₃ Point d'ébullition: 136…139 °C Point de fusion: –36 °C Densité: 1,353 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000627 Numéro CAS: 98-56-6 EINECS: 202-681-1 UN: 2234 ADR: 3,III |