2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆Cl₂FNO Point de fusion: 88…90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00084938 Numéro CAS: 96980-64-2 |