3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Chlorobenzotrifluorure
Formule:
C₇H₄ClF₃ Point d'ébullition: 137…138 °C Point de fusion: –56 °C Densité: 1,331 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000594 Numéro CAS: 98-15-7 EINECS: 202-642-9 UN: 2234 ADR: 3,III |