Imprimer
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium trifluoro(2-(methylthio)phenyl)borate, Potassium(2-Methylsulphonylphenyl)trifluoroboroate
PC1699-100G PC1699-25G PC1699-5G
APOSPC1699-100GEA 786 EUR
APOSPC1699-100G APOSPC1699-25G APOSPC1699-5G
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KS
Poids moléculaire: 230.10 g/mol
Point de fusion: 274…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115773
Numéro CAS: 850623-77-7