Imprimer
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1696-100G PC1696-25G PC1696-5G
APOSPC1696-100GEA 786 EUR
APOSPC1696-100G APOSPC1696-25G APOSPC1696-5G
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₄BF₃KNO₄
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115772
Numéro CAS: 850623-76-6