Imprimer
4-Bromo-2,6-difluoroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
PC1694-10G PC1694-25G PC1694-5G
APOSPC1694-10GEA 97.3 EUR
APOSPC1694-10G APOSPC1694-25G APOSPC1694-5G
4-Bromo-2,6-difluoroanisole 98%
4-Bromo-2,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
Poids moléculaire: 223.02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C/15mmHg
Densité: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631351
Numéro CAS: 104197-14-0