2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chlorobenzotrifluorure
Formule:
C₇H₄ClF₃ Poids moléculaire: 180.56 g/mol Point d'ébullition: 152 °C Point de fusion: –7 °C Densité: 1.379 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000561 Numéro CAS: 88-16-4 UN: 2234 ADR: 3 III |