2-Chloro-4'-fluoroacétanilide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-N-(4-fluorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-4-fluoroaniline
Formule:
C₈H₇ClFNO Point de fusion: 131…132 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015730 Numéro CAS: 351-04-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...