Imprimer
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
PC1688-10G PC1688-1G PC1688-5G
APOSPC1688-10GEA 72.5 EUR
APOSPC1688-10G APOSPC1688-1G APOSPC1688-5G
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
3-Bromo-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Poids moléculaire: 205.03 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C
Densité: 1.531 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 93.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780183
Numéro CAS: 295376-21-5