Imprimer
3-Bromo-2-fluorophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzene
PC1687-1G PC1687-25G PC1687-5G
APOSPC1687-1GEA 77 EUR
APOSPC1687-1G APOSPC1687-25G APOSPC1687-5G
3-Bromo-2-fluorophénol 97%
3-Bromo-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09864673
Numéro CAS: 156682-53-0