Cérium trifluorure, anhydre 99,5%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cérium (III) fluorure
Formule:
CeF₃ Poids moléculaire: 197.11 g/mol Point d'ébullition: 2300 °C Point de fusion: 1640 °C Densité: 6.16 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010932 Numéro CAS: 7758-88-5 EINECS: 231-841-3 Indice Merck: 12,02042 |