Imprimer
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-methoxycarboxyphenylboronic acid, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxycarbonyl-5-fluorophenylboronic acid
PC1662-1G PC1662-5G
APOSPC1662-1GEA 128 EUR
APOSPC1662-1G APOSPC1662-5G
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₄
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095367
Numéro CAS: 850568-05-7