Imprimer
Calcium tetrafluoroborate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1648F-100G PC1648F-25G PC1648F-5G
APOSPC1648F-100GEA 493 EUR
APOSPC1648F-100G APOSPC1648F-25G APOSPC1648F-5G
Calcium tetrafluoroborate 95%
Calcium tetrafluoroborate
Formule: Ca(BF₄)₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015972
Numéro CAS: 13814-93-2
UN: 3260
ADR: 8,III