Imprimer
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Borono-2-fluorobenzoic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
PC1644-25G PC1644-5G PC1644-100G
APOSPC1644-25GEA 186 EUR
APOSPC1644-25G APOSPC1644-5G APOSPC1644-100G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
Point de fusion: 236…240 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01114671
Numéro CAS: 120153-08-4