Imprimer
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
PC1639-100G PC1639-25G PC1639-5G
APOSPC1639-100GEA 227 EUR
APOSPC1639-100G APOSPC1639-25G APOSPC1639-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179483
Numéro CAS: 78495-63-3