Acide (2-chloro-4-fluorophényl)métaborique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BClFO₂ Poids moléculaire: 174.37 g/mol Point de fusion: 220…223 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02684295 Numéro CAS: 313545-72-1 |