Imprimer
Acide (5-chloro-2-fluorophényl)métaborique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy(5-chloro-2-fluorophényl)borane
PC1635-25G PC1635-5G
APOSPC1635-25GEA 302 EUR
APOSPC1635-25G APOSPC1635-5G
Acide (5-chloro-2-fluorophényl)métaborique 97%
Acide (5-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
Poids moléculaire: 174.37 g/mol
Point de fusion: 182…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05664225
Numéro CAS: 352535-83-2