Imprimer
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1631-1G PC1631-25G PC1631-5G
APOSPC1631-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1631-1G APOSPC1631-25G APOSPC1631-5G
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06656272
Numéro CAS: 444666-39-1