Fluorure de caesium, anhydre 99,5%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
CsF Point d'ébullition: 1251 °C Point de fusion: 682 °C Densité: 4,115 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010960 Numéro CAS: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |