Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1622-1G PC1622-5G
APOSPC1622-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1622-1G APOSPC1622-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
Poids moléculaire: 207.92 g/mol
Point de fusion: 104…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701538
Numéro CAS: 352535-96-7