Imprimer
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
PC1621-25G PC1621-5G PC1621-100G
APOSPC1621-25GEA 400 EUR
APOSPC1621-25G APOSPC1621-5G APOSPC1621-100G
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363780
Numéro CAS: 609807-25-2