Imprimer
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Chloro-5-fluorophenlyboronic acid
PC1618-1G PC1618-5G PC1618-25G
APOSPC1618-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1618-1G APOSPC1618-5G APOSPC1618-25G
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BClFO₂
Point de fusion: 272…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801741
Numéro CAS: 328956-61-2