Imprimer
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-(trifluoromethyl)nicotinate
PC1616-1G PC1616-5G
APOSPC1616-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1616-1G APOSPC1616-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)pyridine-5-carboxylate
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Point de fusion: 54…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001346
Numéro CAS: 221313-10-6