5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅ClF₃NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631406 Numéro CAS: 654-94-4 |