Imprimer
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-(isobutoxy)benzeneboronicacid
PC1608-5G PC1608-25G
APOSPC1608-5GEA 139 EUR
APOSPC1608-5G APOSPC1608-25G
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BFO₃
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363783
Numéro CAS: 850589-57-0